Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-tryptophanol, 97 %
Code produit. 15499028
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
L-Tryptophanol is an amino acid used in the construction of peptides and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-tryptophanol est un acide aminé utilisé dans la construction de peptides et de protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau 11,4 g/l (25°C).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2899-29-8
Formule moléculaire C11H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 190.25
Numéro MDL MFCD00037970
Clé InChI UDQCRUSSQAXPJY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-tryptophanol, h-tryptophanol, l---tryptophanol, tryptophanol, s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propan-1-ol, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propan-1-ol, s-2-amino-3-3-indolyl-1-propanol, s---2-amino-3-3-indolyl propanol, tryptophanol, l, 2-amino-3-1h-indol-3-yl-propan-1-ol
CID PubChem 6951149
Nom IUPAC 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol
SMILES NC(CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tryptophanol
Couleur Marron
Informations sur la solubilité Soluble in water 11.4g/L (25°C).
Quantité 1 g
Poids de la formule 190.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide visqueux