Learn More
L-thréonine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents Code produit.: 10502985
L-thréonine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents
Code produit. 10502985
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
Code produit. 10502985
Marque: Fisher BioReagents BP394100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Threonine
Point de fusion 255°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 72-19-5
pH 5.0 to 6.5
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Résidus d’allumage 0.1% max.
Identification Pass Test
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 101.0 %
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Formule moléculaire C4H9NO3
Conditionnement Bouteille en verre
Rotation spécifique -27.6 to -29.0° (+ or -)
Merck Index 15, 9534
État de la solution (%T) 98.0% min.
Synonyme l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
Vecteur alpha Threonine
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Quantité 100 g
CID PubChem 6288
ChEBI CHEBI:16857
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • L-Threonine
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
L-thréonine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents >