Learn More
L-tert-leucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313197
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11313197
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13707.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20859-02-3 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
L-tert-Leucine is an essential amino acid and makes up one third of our muscle protein. It can be used as a food additive. It is used in the formation of sterols. It is used in the production of cobalt oxazoline palladacycles complex, which acts as a catalyst in the rearrangement of prochiral N-aryl trifluoroacetimidates to allylic amides yielded in significantly higher enantioselectivities with the (S)-(pR)-diasteroisomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-tert-Leucine est un acide aminé essentiel et représente un tiers de notre protéine musculaire. Il peut être utilisé comme additif alimentaire. Il est utilisé dans la formation de stérols. Il est utilisé dans la production du complexe de palladacycles d’oxazoline du cobalt, qui agit comme catalyseur dans le réarrangement des trifluoroacétimides N-aryl prochiraux en amides allyliques conduisant à des énantiosélectivités significativement plus élevées avec le diastéroisomère (S)-(pR).
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide hydrchlorique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20859-02-3
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00064218
Clé InChI NPDBDJFLKKQMCM-SGAVLPGINA-N
Synonyme l-tert-leucine, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valine, l-valine,3-methyl, h-tle-oh, s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valin, l-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid
CID PubChem 164608
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3,3-diméthylbutanoïque
SMILES CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-tert-Leucine
Point de fusion >300°C
Beilstein 1721824
Informations sur la solubilité Soluble in water and hydrchloric acid.
Quantité 5 g
Poids de la formule 131.18
Rotation optique +7° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 99%