Learn More
Techsit™ Chaise selle de cheval de laboratoire L-Tech
Siège selle de cheval de laboratoire avec inclinaison du siège en vinyle antimicrobien sur roulettes
411.86€
Spécification
Réglable | Yes |
---|---|
Finition | Vinyl |
Matériau de la monture | Steel |
Type de levage | Gas Lift |
Capacité de charge (métrique) | 150 kg |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15781496
|
Techsit™
TS8350 |
Sapphire Blue |
411.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16583934
|
Techsit™
TS8350B |
Black |
411.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tabouret selle de cheval en vinyle sur roulettes
- Vinyle antimicrobien - nettoyage facile.
- Hauteur de dossier et inclinaison de siège entièrement réglables.
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Yes | |
Steel | |
150 kg | |
Vinyl | |
10 kg | |
350 mm | |
No | |
No | |
Yes | |
Stool |
Vinyl | |
Gas Lift | |
420 to 530 mm | |
5 Year | |
Castor | |
No | |
Yes | |
No | |
Saddle Seat |