Learn More
Techsit™ Chaise basse de laboratoire L-Tech
Code produit. p-7182966
Encompass_Preferred
Click to view available options
Couleur:
Bleu saphir
Noir
Avec accoudoir:
Non
oui
Avec inclinaison:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16503934
Marque: Techsit™ TS8320S/ST
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaise basse de laboratoire en vinyle antimicrobien
  • Chaise basse en vinyle sur roulettes
  • Vinyle antimicrobien - nettoyage facile.
  • Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement réglables.
  • Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
  • Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
  • Capacité de poids de 150 kg
  • Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Type de produit Laboratory Seat
Couleur Bleu saphir
Réglable Oui
Autoclavable Not Autoclavable
Type de dossier Ergonomique
Finition Vinyl
Matériau de la monture Acier
Type de levage Gas Lift
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Hauteur de siège Desk Height
Réglage vertical (impériale) du dossier 410 to 480 mm
Garantie 5 Year
Poids (métrique) 16 kg
Type de roue Casters
Largeur (métrique) 490 mm
Avec accoudoir Non
Avec dossier Oui
Avec roulettes Oui
Repose-pieds No
Avec support lombaire Oui
Avec inclinaison Oui
Matériau Vinyl
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.