Learn More
Acide L(+)-tartrique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
66.53€ - 231.15€
Identifiants chimiques
CAS 87-69-4
Formule moléculaire C4H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00064207
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
CID PubChem 444305
ChEBI CHEBI:15671
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10455091
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
420005000
500 g Flacon en plastique
66.53€
500g
10689223
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
420000025
2,5kg Flacon en plastique
231.15€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
87-69-4
150.09
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
444305
2,3Acide dihydroxybutanedioïque
C4H6O6
MFCD00064207
l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
CHEBI:15671
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
L(+)-Tartaric acid
87-69-4
C4H6O6
MFCD00064207
16,304
l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
150.09
CHEBI:15671
≥99.0%
Authentique
0,02% max.
99+%
Blanc
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
03, 481
15, 9205
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
2,3Acide dihydroxybutanedioïque
444305
150.09
Réactif ACS
Cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-766-0
missing translation for 'rtecsNumber' : WW7875000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • L(+)-Tartaric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (+)-Tartaric acid