Learn More
Copan Diagnostics Étaleurs en L
Code produit. 11736548
Click to view available options
Quantité:
1/sachet à ouverture facile ; 500 étaleurs/boîte
5/sachet à ouverture facile ; 1 000 étaleurs/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 11736548
Marque: Copan Diagnostics 174CS05
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étaleurs en L
Étaleurs en L en plastique
  • Permettent d’étaler des échantillons liquides
  • La surface du pied de l’étaleur est arrondie et totalement lisse ; Le plastique ne présente aucun bord rugueux ni aucune aspérité
  • Permettent de répartir uniformément des échantillons liquides sur la surface de plaques de gélose, sans avoir à entailler ni à découper le milieu de culture
  • Disponibles dans deux versions stériles à ouverture facile : cinq ou dix étaleurs par boîte
Spécification
À utiliser avec (équipement) Plaques de culture
Quantité 5/sachet à ouverture facile ; 1 000 étaleurs/boîte
Forme En L
Matériau Plastique
Type de produit 5/paquet à ouverture facile ; 1000 étaleurs/boîte
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Conçu pour la répartition d’échantillons liquides. Permet de répartir uniformément des échantillons liquides sur la surface des plaques de gélose sans entailler ou découper le milieu de culture