Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester méthylique de L-sérine, 98 %
Code produit. 10513111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10513111
Marque: Thermo Scientific Chemicals 132670250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5680-80-8 | C4H10ClNO3 | 155.578 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5680-80-8
Formule moléculaire C4H10ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.578
Numéro MDL MFCD00063680
Clé InChI NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Synonyme l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
CID PubChem 2723730
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)C(CO)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Serine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 160.0°C to 165.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Beilstein 04, 506
Rotation spécifique + 4.50
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Eau 1% Max. (K.F.)
Conditions de rotation spécifiques + 4.50 (20.00°C c=2,methanol)
Quantité 25 g
Poids de la formule 155.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux