Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-sérine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489483
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
L-Serine methyl ester hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It is also a used as a raw material in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de L-sérine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, de l’agrochimie et des colorants. Il est également utilisé comme matière première dans la synthèse de peptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml) et dans le méthanol
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5680-80-8
Formule moléculaire C4H10ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.578
Numéro MDL MFCD00063680
Clé InChI NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Synonyme l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
CID PubChem 2723730
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)C(CO)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Serine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 155°C (decomposition)
Beilstein 3559591
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml),and methanol
Quantité 5 g
Poids de la formule 155.58
Rotation optique +5° (c=2 in methanol)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%