Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-sérine, réactif de culture cellulaire
Code produit. 15424609
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1kg
500g
Code produit. 15424609
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62187.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
It is a precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase. D-serine, synthesized by serine racemase from L-serine, serves as a neuronal signaling molecule by activating NMDA receptors in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est un précurseur de la glycine par la hydroxyméthyltransférase de la sérine. La D-sérine, synthétisée par la sérine racemase à partir de la L-sérine, sert de molécule de signalisation neuronale en activant les récepteurs NMDA dans le cerveau.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-45-1
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Numéro MDL MFCD00064224
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
CID PubChem 5951
ChEBI CHEBI:17115
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Serine
Point de fusion 222°C
Couleur Blanc
Beilstein 1721404
Merck Index 14,8460
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 500 g
Poids de la formule 105.09
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre