Learn More
Masterflex™ Pompe d’échantillonnage portative L/S™
La pompe d’échantillonnage portative Masterflex™ L/S™ est portative et polyvalente, ce qui en fait la solution idéale pour les applications sur le terrain
Marque:  Masterflex™ 07571-02
2524.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16421524
  • 2750.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Dispose d’un potentiomètre à un seul tour pour la commande de vitesse, l’indicateur ON et l’interrupteur de marche/marche arrière à trois positions
  • Débit réversible et fonction d’amorçage/purge
  • Inclut une tête de pompe Masterflex™ L/S™ Easy-Load
  • Accepte également les têtes de pompe standard Masterflex™ L/S™ (à commander séparément)
  • Flotte jusqu’à 30 minutes si elle est tombée dans l’eau lorsque le boîtier est fermé et verrouillé
  • Le panneau de commande IP54 protège contre les intempéries et les éclaboussures d’eau
  • Batterie rechargeable : idéale pour les applications sur le terrain
Spécification
Spécification
Transfert de liquide, travail sur le terrain
Dépendant de l’application
120 à 1100 ml/min.
Panneau de commande IP54
Portatif