Learn More
Masterflex™ Systèmes de pompe L/S™ MasterSense™
Systèmes de pompe complets pour une distribution précise des liquides grâce à une interface tactile intuitive
6215.00€ - 6575.00€
Spécification
Certifications/Conformité | IP 33 |
---|---|
Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
Classification du boîtier | IP33 |
Motor Speed | 0,1 à 600 tr/min |
Réversible | Oui |
Code produit | Marque | Description | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17342473
|
Masterflex™
MFLX77920-40 |
Pompe L/S™ MasterSense™, compatible réseau EtherNet/IP™ avec MasterflexLive™, avec tête de pompe Easy-Load™ pour tubulure de précision ; 90 à 260 VCA | 0,08 à 480 ml/min. |
6575.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17352473
|
Masterflex™
7792042 |
Pompe L/S™ MasterSense™, compatible réseau EtherNet/IP™ avec MasterflexLive™, avec tête de pompe Easy-Load™ II pour tubulure de précision haute performance ; 90 à 260 VCA | 0,28 à 1700 ml/min. |
6235.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17362473
|
Masterflex™
7792050 |
Pompe L/S™ MasterSense™, compatible réseau Profibus avec MasterflexLive™, avec tête de pompe Easy-Load™ pour tubulure de précision ; 90 à 260 VCA | 0,08 à 480 ml/min. |
6215.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17372473
|
Masterflex™
MFLX77920-52 |
Pompe L/S™ MasterSense™, compatible réseau Profibus avec MasterflexLive™, avec tête de pompe Easy-Load™ II pour tubulure de précision haute performance ; 90 à 260 VCA | 0,28 à 1700 ml/min. |
6305.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Precise, repeatable performance that is quick and easy to set up and program
- 5 in. (12.7 cm) capacitive TFT/RGB touch screen for crisp resolution and a wide viewing angle
- Over-the-air firmware updates let you take full advantage of improvements in drive features and functionality
- Options for connectivity and control include MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus, or analog signal
- Three-level user access – gives you the option of controlling who can operate the pump and at what level.
- Continuous run, volume dispense, and time dispense modes – batch control and interval/off time in Volume and Time modes
- Pump lets you save and retrieve commonly used dispense programs for rapid set up
- Anti-drip and speed ramping available in Volume dispense mode – ensure accuracy and minimize sample loss
Spécification
IP 33 | |
IP33 | |
Oui | |
Entraînement, tête de pompe, tubulure et cordon d’alimentation de 6 ft (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22 | |
Numérique, à vitesse variable | |
50/60 |
Numérique à vitesse variable | |
0,1 à 600 tr/min | |
Têtes de pompe et tubulure Masterflex™ | |
Plastique ABS et aluminium | |
90/260 VCA |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Systèmes de pompe L/S™ MasterSense™