Learn More
Masterflex™ Tête de pompe L/S™ Easy-Load™ II pour tubulure haute performance
Click to view available options
Débit:
0,06 à 2300 ml/min.
1.7 à 2900 ml/min
Matériau du rouleau:
Acier inoxydable
Acier laminé à froid
Conditionnement:
1 pièce
Descrizione
Les têtes de pompe Masterflex™ L/S Easy-Load II pour tubulure haute performance avec fonction de rétention automatique maintiennent la tubulure fermement en place sans réglage manuel. Chargez simplement la tubulure et démarrez la pompe
- Le rotor à quatre rouleaux améliore les performances de pression et la stabilité mécanique tout en réduisant les pulsations
- La géométrie améliorée du lit d’occlusion prolonge la durée de vie de la tubulure
- Boîtier en sulfure de polyphénylène (PPS) avec rotor en acier inoxydable (SS) ou en acier laminé à froid (ALF)—Choisissez ALF pour l’économie ou SS pour une plus durabilité et une plus résistance accrues aux produits chimiques
- Le modèle 77201-62 avec occlusion réglable vous offre la possibilité de desserrer l’occlusion pour prolonger la durée de vie des tubulures ou d’augmenter l’occlusion pour obtenir une pression plus élevée
- Chaque tête de pompe pour tubulure de précision pour pompes haute performance accepte les tailles de tubulure L/S™ 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 et L/S 18. Affiche des débits de 1,7 à 2 900 ml/min (1 à 600 tr/min)
Specifica
Specifica
| Dimensions (L x l x H) | 12,1 x 12,7 x 7 cm (H x l x P) |
| Débit | 0,06 à 2300 ml/min. |
| À utiliser avec (application) | Pour tubulure de précision pour pompes |
| Comprend | Matériel de montage monocanal et tubulure en silicone pour pompe de 38 cm (15 in) de long |
| Modèle | 77200-60 |
| Nbre de canaux | 1 |
| Nbre de rouleaux | 4 |
| Type d’occlusion | Fixe |
| Profondeur totale (métrique) | 7 cm |
| Hauteur totale (métrique) | 12,1 cm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto