Learn More
Masterflex™ Entraînement de lavage modulaire numérique L/S™ avec E/S distantes
L’entraînement de lavage modulaire numérique Masterflex™ L/S™ avec E/S distantes offre trois modes de distribution et un format modulaire
Marque: Masterflex™ 77923-90
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et le mode de fonctionnement de la pompe - exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
- Commande à distance disponible via la communication analogique - tension, courant et fermeture de contact
- Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
- Distribution par volume en ml (0,001 à 9 999 ml), L, ou gal ; Copie- 1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée - intervalles de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle)
- La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
- Le moteur sans charbons et sans entretien offre une précision de ±0,1 % pour le contrôle de la vitesse
- Rapport de rotation : 6000 à 1
- Moteur réversible - purge de la tubulure avant et après le pompage ou pompage du liquide dans les deux sens
- Moteurs puissants permettant d’empiler des têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux
- Plage de débits de 0,28 à 1700 ml/min avec une tubulure L/S incluse - le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
- Le boîtier de contrôleur à montage mural est en aluminium recouvert de poudre et classé NEMA4X (IP66) pour le lavage
- Possibilités de contrôle à distance via un câble de raccordement résistant aux intempéries sur le contrôleur
- L’étalonnage programmé garantit la précision de distribution et d’affichage - l’entraînement stocke une valeur d’étalonnage par taille de tubulure
- Programmez l’appareil d’entraînement via le clavier à membrane simple ; la fonction de verrouillage/déverrouillage du clavier protège les paramètres.
Spécification
1 | |
Numérique à vitesse variable | |
0,28 à 1700 ml/min. | |
Taille de la tubulure : L/S™ 13, 14, 16, 17, 18, 25 | |
Tête de pompe L/S™ Easy-Load II (77200-62) | |
C-Flex™ Ultra, L/S™ 24 | |
90 à 260 VCA |
Entrainement IP66 | |
LCD graphique | |
0,1 à 600 tr/min | |
Entraînement L/S (77301-50 ), tête de pompe Easy-Load (77200-62), tubulure C-Flex ULTRA - 10 pi, connexion par câble - 6 pi, cordon d’alimentation avec prise CEI 320/CEE22 - 6 pi. | |
±0,1 % | |
(46,08 x 17,78 x 15,24 cm) | |
2,2 A à 115 V, 1,1 A à 230 V |