Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique L/S™ avec tête de pompe à cartouche multicanaux
Click to view available options
Débit:
0,0024°à 12 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ces entraînements de précision offrent des options de commande analogique à distance et une programmation simple, idéales pour les applications de processus automatisés
- Les entraînements présentent un intervalle de distribution programmable qui vous permet de définir le délai entre les cycles pour une distribution pratique et automatisée
- L’étalonnage programmé garantit la précision de distribution et d’affichage - l’entraînement stocke une valeur d’étalonnage par taille de tubulure.
- Programmez l’appareil d’entraînement via le clavier à membrane simple ; la fonction de verrouillage/déverrouillage du clavier protège les paramètres
- Le moteur est réversible et vous permet donc de purger la tubulure avant et après le pompage et de pomper les liquides dans les deux sens.
- L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et le mode de fonctionnement de la pompe exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
- Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
- Distribution par volume en ml (0,001 à 9 999 ml), L, ou gal ; Copie - 1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée - intervalles de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle)
- La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
- Le moteur sans charbons et sans entretien offre une précision de ±0,1 % pour le contrôle de la vitesse
- Rapport de rotation : 6000:1
Spécification
Spécification
| Canaux | 4 |
| Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
| Débit | 0,0024°à 12 ml/min. |
| Motor Speed | 0,02 à 100 tr/min |
| Comprend | Entraînement L/S (07522-30), tête de pompe à cartouche multicanaux (07519-20), quatre petites cartouches (07519-85), kit de tubulures Tygon™ dia. int. 1,42 mm et cordon de 1,8 m de ligne avec prise CEI320/CEE22 |
| Nbre de rouleaux | 8 |
| Tête de pompe | Tête de pompe à cartouche à 4 canaux L/S™ (07519-20) |
| Type de tubulure | Jeu de tubes à deux arrêts E-LFL Tygon™ - dia. int. 142 mm (06447-34) |
| Dimensions (L x l x H) | (37,44 x 21,08 x 21,59 cm) |
| Alimentation électrique | 90 à 260 VCA |
| Afficher plus |