Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au platine conditionnée en vrac L/S™
Excellente biocompatibilité qui répond aux critères de plusieurs classifications
Marque: Masterflex™ 96404-24
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe avec l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
- Les options de conditionnement uniques comprennent des cartons, des boîtes et des bobines pour une commande et une livraison à l’écoute des clients
- Une clarté légèrement supérieure à celle d’une tubulure durcie au peroxyde
- Surfaces lisses ; Niveaux de liaison protéique plus faibles
- Moins de substances lixiviables potentielles
- Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agroalimentaires et de pompage péristaltique
- Excellente résistance à la chaleur, faible déformation rémanente à la compression, inodore, non toxique, translucide
- Fournie dans des cartons pratiques contenant jusqu’à 20 sachets scellés de tubulures (selon la taille de la tubulure).
- La tubulure en vrac élimine les boîtes en carton individuelles, réduit le temps de déballage et vous permet d’économiser de l’argent à l’expédition.
- La tubulure est proposée en sachets de 25 pi.
Spécification
Silicone durci au platine | |
7,6 m | |
-40°C | |
1800 ml/min | |
100°C |
25 pi | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires | |
24 | |
1/4 in. |