Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au platine conditionnée en vrac L/S™
Excellente biocompatibilité qui répond aux critères de plusieurs classifications
Marque:  Masterflex™ 96404-15
Code produit. 11740359
  • 2235.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
  • Une clarté légèrement supérieure à celle de la tubulure durcie au peroxyde
  • Surface lisse ; niveaux de liaison aux protéines plus faibles
  • Moins de substances lixiviables potentielles
  • Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires
  • Excellente résistance à la chaleur, faible rémanence par la compression, inodore, non toxique, translucide
  • Fournie dans des étuis pratiques contenant jusqu’à 20 sachets scellés de tubulure (selon la taille de la tubulure).
  • La tubulure en vrac élimine les boîtes en carton individuelles, réduit le temps de déballage et vous permet d’économiser de l’argent à l’expédition.
  • La tubulure est proposée en sachets de 25 pi.
Spécification
Spécification
0.19 in
Silicone durci au platine
760 cm
-58°F
15
3/16 po
25 pieds d’eau
660 mmHg (26 po Hg)
230°C
4,8 mm
25 in
Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires
-50°C
1100 ml/min.
8,8 m Eau
40 psi (2,7 bar)
446°F