Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au platine conditionnée en vrac L/S™
Excellente biocompatibilité qui répond aux critères de plusieurs classifications
Marque:  Masterflex™ 96404-17
Code produit. 11720359
  • 2190.00€ / 20 pièces
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe avec l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Les options de conditionnement uniques comprennent des cartons, des boîtes et des bobines pour une commande et une livraison à l’écoute des clients
  • Une clarté légèrement supérieure à celle d’une tubulure durcie au peroxyde
  • Surfaces lisses ; Niveaux de liaison protéique plus faibles
  • Moins de substances lixiviables potentielles
  • Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agroalimentaires et de pompage péristaltique
  • Excellente résistance à la chaleur, faible déformation rémanente à la compression, inodore, non toxique, translucide
  • Fournie dans des cartons pratiques contenant jusqu’à 20 sachets scellés de tubulures (selon la taille de la tubulure).
  • La tubulure en vrac élimine les boîtes en carton individuelles, réduit le temps de déballage et vous permet d’économiser de l’argent à l’expédition.
  • La tubulure est proposée en sachets de 25 pi.
Spécification
Spécification
Silicone durci au platine
7,6 m
-40°C
1700 ml/min
100°C
25 pi
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires
17
1/4 in.