Learn More
L-(+)-rhamnose, monohydraté, ∽ 99 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Quantité:
100 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-(+)-Rhamnose, monohydrate |
Couleur | Blanc |
Densité | 1.47g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | ∽ 99% |
Quantité | 100 g |
Nom IUPAC | (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanal ; Hydraté |
Poids de la formule | 182.17 |
Pourcentage de pureté | ∼99% |
Forme physique | Solide |