Learn More
Melford L-(+)-Rhamnose, Monohydrate
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
128.00€ - 400.00€
Spécification
CAS 10030-85-0
Formule moléculaire C6H12O5-H2O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30018754
Afficher les documents Détails de la promotion
Melford
R20600-25.0
25 g
128.00€
25g
30018753
Afficher les documents Détails de la promotion
Melford
R20600-100.0
100 g
400.00€
100g
Description
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 10030-85-0
  • Molecular Formula: C6H12O5-H2O
  • Molecular Weight: 182.17
  • Chemical Purity: >99%
  • Soluble in: Water
  • Store at: Room Temperature
Spécification
Spécification
10030-85-0
C6H12O5-H2O