Learn More
Thermo Scientific™ L-Proline for SILAC
Étudiez l’expression des protéines par spectrométrie de masse avec des variantes de masse de lysine, d’arginine et d’autres acides aminés pour effectuer un marquage isotopique stable avec des acides aminés en culture cellulaire.
51.00€ - 184.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
---|---|
Type de produit | Acides aminés |
Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
Marqueur ou colorant | Isotope de masse de l’acide aminé |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11894121
|
Thermo Scientific™
88211 |
115 mg |
51.00€
115mg |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12122420
|
Thermo Scientific™
88430 |
500 mg |
184.00€
500mg |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les acides aminés lourds et légers Thermo Scientific™ sont utilisés pour analyser spécifiquement l’expression des protéines par spectrométrie de masse à l’aide d’un marquage isotopique stable avec des acides aminés dans les kits de quantification de culture cellulaire (SILAC).
Le SILAC est une méthode puissante permettant d’identifier et de quantifier les changements différentiels relatifs dans les échantillons de protéines complexes. Cette approche implique l’intégration métabolique in vivo d’acides aminés “lourds“ marqués 13C- ou 15N dans les protéines, suivie de la spectrométrie de masse (MS) pour l’identification, la caractérisation et la quantification accélérées et complètes des protéines.Points clés :
Efficace –L’intégration de marqueurs efficaces à 100 % à des protéines de cellules vivantes
Souplesse – différents isotopes d’acides aminés lourds et/ou légers pour l’arginine, la lysine, la leucine et la proline permettent la quantification de peptides dérivés de protéases de qualité MS
Capacités Multiplex – il existe plusieurs isotopes alternatifs de l’arginine et de la lysine qui permettent l’analyse de multiples conditions de traitement dans chaque expérience
Suppléments de qualité élevée – acides aminés lourds avec >99 % de pureté isotopique
Spécification
Spectromètre de masse | |
Stocker à température ambiante. | |
Température ambiante | |
Protéine | |
Marquage des protéines |
Acides aminés | |
Isotope de masse de l’acide aminé | |
Cellules | |
Spectrométrie de masse |