Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-proline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10582271
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-proline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10582271
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10582271
Marque: Thermo Scientific Acros 303000050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2133-40-6
Formule moléculaire C6H12NO2
Poids moléculaire (g/mol) 130.17
Numéro MDL MFCD00012708
Clé InChI BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
Synonyme l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
CID PubChem 2733200
Nom IUPAC (2S)-pyrrolidine-2-carboxylate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Proline methyleester hydrochloride
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique -31° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Eau 0.5% max. (K.F.)
Conditions de rotation spécifiques −33° (20°C c=1,H2O)
Quantité 5 g
Poids de la formule 165.62
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0460891 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number303000250,303000050
Numéro de lotA0387949 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number303000250,303000050,303000010
Numéro de lotA0447864 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2022 Catalog Number303000250,303000050,303000010
Numéro de lotA0412900 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2022 Catalog Number303000250,303000050,303000010
Numéro de lotA0398075 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2021 Catalog Number303000250,303000050,303000010
Nom du produit
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-proline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >