Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-proline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10291333 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10291333
Marque: Thermo Scientific Acros 303000010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2133-40-6 | C6H12NO2 | 130.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2133-40-6
Formule moléculaire C6H12NO2
Poids moléculaire (g/mol) 130.17
Numéro MDL MFCD00012708
Clé InChI BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
Synonyme l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
CID PubChem 2733200
Nom IUPAC (2S)-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidin-1-ium
SMILES COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Proline methyleester hydrochloride
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique -31° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Eau 0.5% max. (K.F.)
Conditions de rotation spécifiques −33° (20°C c=1,H2O)
Quantité 1 g
Poids de la formule 165.62
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L-Proline methyl ester hydrochloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.