Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Proline, 99+ %
Code produit. 10460374
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
La L-Proline, CAS 147-85-3, (synonyme :acide (s)-pyrrolidine-2-carboxylique) est un acide aminé non essentiel et un bloc de construction des protéines qui a des applications de catalyseur dans les réactions chimiques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La L-Proline est un acide aminé trouvé comme composant de diverses protéines.
Application
• La L-proline est utilisée comme catalyseur asymétrique en synthèse organique et pour la cyclisation asymétrique aldolique.
• Elle est également utilisée avec la ninhydrine dans la chromatographie
• Elle est impliquée dans la réaction d’addition de Michael avec ajout de malonate de diméthyle à des aldéhydes alpha-bêta-insaturés
• Elle est utilisée dans des applications pharmaceutiques et biotechnologiques en raison de ses propriétés osmoprotectrices
• C’est un précurseur de l’hydroxyproline dans le collagène et participe au bon fonctionnement des articulations et des tendons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 147-85-3
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Numéro MDL MFCD00064318
Clé InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
CID PubChem 145742
ChEBI CHEBI:17203
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Specifications
Nom chimique ou matériau L(-)-Proline
Ammonium 200ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Beilstein 22, 2
Fieser 06,492; 08,421; 09,393; 10,331; 11,446; 13,292
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Merck Index 15, 7895
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en verre
Nom IUPAC Acide pyrrolidine-2-carboxylique
Rotation spécifique -84.5° to -86.8° (20°C, 589nm) (c=4, H2O)
Sulfate 200ppm max.
Poids de la formule 115.13
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Cendres sulfatées 0.1% max.
Densité 1.3500g/mL
Conditions de rotation spécifiques − 85.50 (20.00°C c=4,H2O)
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux