Learn More
Chlorhydrate de L(-)-phényléphrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10249493
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-76-7
Formule moléculaire C9H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
Numéro MDL MFCD00012605,MFCD00044749
Clé InChI OCYSGIYOVXAGKQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme phenylephrine hydrochloride, phenylephrine hcl, l-phenylephrine hydrochloride, metaoxedrine chloride, neosympatol, synethenate, almefrin, consdrin, emagrin, fenilfar
CID PubChem 5284443
ChEBI CHEBI:8094
Nom IUPAC 3-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]phénol;chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CNCC(O)C1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Phenylephrine hydrochloride
Point de fusion 140°C to 145°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
Quantité 100 g
Merck Index 15, 7398
Conditions de rotation spécifiques −47° (20°C c=2,H2O)
Rotation spécifique -47
Poids de la formule 203.67
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-Phenylephrine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.