Learn More
L-phénylalanyl-L-phénylalanine
Code produit. 15462889
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15462889
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60043.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Evaporating 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP) solutions containing diphenylalanine forms nanotubes. These structures have been used for casting silver nanowires, the dipeptide is removed from the wires by enzymatic degradation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Les solutions d’évaporation de 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP) contenant de la diphénylalanine forment des nanotubes
  • Ces structures sont utilisées pour le coulage de nanofils d’argent. Le dipeptide est retiré des fils par dégradation enzymatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2577-40-4
Formule moléculaire C18H20N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 312.369
Numéro MDL MFCD00063154
Clé InChI GKZIWHRNKRBEOH-HOTGVXAUSA-N
Synonyme h-phe-phe-oh, l-phe-l-phe, s-2-s-2-amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, chembl55868, phe-phe, 2s-2-2s-2-amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, l-phenylalanyl-l-phenylalanine, phenylalanyl-phenylalanine, 2s-2-2s-2-amino-3-phenylpropanoyl amino-3-phenylpropanoic acid
CID PubChem 6993090
ChEBI CHEBI:72723
Nom IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-phénylpropanoyl]amino]-3-acide phénylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanyl-L-phenylalanine
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Soluble at 50mg/ml in 80% acetic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 312.37
Forme physique Poudre