Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-phénylalanine, 99 % Code produit.: 11488840
Thermo Scientific Chemicals L-phénylalanine, 99 %
Code produit. 11488840
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1000 g
Code produit. 11488840
Marque: Thermo Scientific Chemicals A13238.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
La L-phénylalanine, numéro CAS 63-91-2, est un acide aminé essentiel dont la structure aromatique est utilisée dans la biosynthèse d’autres acides aminés.Elle est importante pour la structure et la fonction de nombreuses protéines et enzymes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-phénylalanine est un composé organique aromatique contenant des groupes amine et acide en tant que groupes fonctionnels. Il s’agit d’un acide aminé essentiel et sa structure peut être considérée comme le dérivé de l’acide 3-phénylpropionique, dans lequel un atome d’hydrogène en position C-2 est substitué par un groupe amino. Il s’agit d’un composé chiral comprenant deux isomères optiques. Elle est également connue sous les noms suivants : acide 2-amino-3-phénylpropanoïque, bêta-phénylalanine, acide L-alfa-amino-bêta-phénylpropionique, H-Phe-OH et acide (S)-2-amino-3-phénylpropionique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol et l‘éthanol. Insoluble dans l’éther diéthylique et le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-91-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00064227
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-ohAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine
Point de fusion ∼275°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 1910408
Merck Index 14,7271
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol. Insoluble in ethyl ether and benzene.
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-phénylpropanoïque
Quantité 500 g
Poids de la formule 165.19
Rotation optique −34° (c=2 in Water)
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252961 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog NumberA13238.18,A13238.22,A13238.0B,A13238.14,A13238.36
Numéro de lot10249299 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/02/2024 Catalog NumberA13238.18,A13238.22,A13238.0B,A13238.14,A13238.36
Numéro de lot10246845 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/10/2023 Catalog NumberA13238.18,A13238.22,A13238.0B,A13238.14,A13238.36
Numéro de lot10221473 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13238.18,A13238.22,A13238.0B,A13238.14,A13238.36
Numéro de lotP07C028 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13238.18,A13238.22,A13238.0B,A13238.14,A13238.36
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-phénylalanine, 99 % >