Learn More
L-phénylalanine, 98,5-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7077449 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Code produit. 15229886
Marque: Thermo Scientific Acros 453930250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-91-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
CID PubChem 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine, 98.5-101.0%
Point de fusion 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% solution)
Chlorure 0.05% max.
Métaux lourds 15ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 0.003% max.
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Formule linéaire C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique −34.10
Sulfate 0.03% max.
Cendres sulfatées 0.4% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque
Conditions de rotation spécifiques −34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Quantité 25 g
Poids de la formule 165.19