Learn More
L(+)-pénicillamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10279750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Code produit. 10279750
Marque: Thermo Scientific Acros 416870010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1113-41-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1113-41-3
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00064303
Clé InChI VVNCNSJFMMFHPL-GSVOUGTGSA-N
Synonyme l-penicillamine, 3-mercapto-l-valine, penicillamine l-form, l-+-beta-mercaptovaline, l-pen, 2r-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid, 3-sulfanyl-l-valine, h-pen-oh, unii-no1yib7oig, 3,3-dimethyl-l-cysteine
CID PubChem 92863
ChEBI CHEBI:50869
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-méthyle-3-sulfanylbutanoïque
SMILES CC(C)(C(C(=O)O)N)S
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Penicillamine
Note relative au nom 98%
Point de fusion 206.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Quantité 1 g
Beilstein 04, III, 1662
Merck Index 15, 7197
Conditions de rotation spécifiques +63° (20°C c=5,1 M NaOH)
Rotation spécifique + 63.00
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Poids de la formule 149.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Penicillamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.