Learn More
L-(+)-Pantolactone 98 %, Thermo Scientific™
102.00€ - 300.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5405-40-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.143 |
Numéro MDL | MFCD00216625 |
Clé InChI | SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N |
Synonyme | s-+-pantolactone, l-pantolactone, s-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, s-pantolactone, l-+-pantoyl lactone, 3s-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3s, pantolactons, l-pantoyl lactone |
CID PubChem | 736053 |
Nom IUPAC | (3S)-3-hydroxy-4,4-diméthyloxolane-2-one |
SMILES | CC1(COC(=O)C1O)C |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
ApplicationsLe L-(+)-pantolactone est utilisé comme matière pharmaceutique et comme intermédiaire. Il est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et difficilement soluble dans l’alcool.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Sensible à la chaleur.
Identifiants chimiques
5405-40-3 | |
130.143 | |
SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N | |
736053 | |
CC1(COC(=O)C1O)C |
C6H10O3 | |
MFCD00216625 | |
s-+-pantolactone, l-pantolactone, s-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, s-pantolactone, l-+-pantoyl lactone, 3s-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3s, pantolactons, l-pantoyl lactone | |
(3S)-3-hydroxy-4,4-diméthyloxolane-2-one |
Spécification
L-(+)-Pantolactone | |
89°C to 94°C | |
C6H10O3 | |
4659425 | |
Soluble in water,hardly soluble in alcohol. | |
+51° (c=3 in Water) | |
(3S)-3-hydroxy-4,4-diméthyloxolane-2-one | |
736053 | |
98% |
5405-40-3 | |
120°C to 122°C (15 mmHg) | |
MFCD00216625 | |
s-+-pantolactone, l-pantolactone, s-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, s-pantolactone, l-+-pantoyl lactone, 3s-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3s, pantolactons, l-pantoyl lactone | |
SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N | |
CC1(COC(=O)C1O)C | |
130.143 | |
130.14 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H318
Causes serious eye damage.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C