Learn More
L-méthioninol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10023160
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2899-37-8
Formule moléculaire C5H13NOS
Poids moléculaire (g/mol) 135.23
Numéro MDL MFCD00004735
Clé InChI MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Synonyme l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
CID PubChem 2724404
SMILES CSCC[C@H](N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methioninol
Spectre IR Authentique
Couleur Blanc
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique -11.5° to -13.5° (20°C, 589nm) (c=1.4, ethanol)
Conditions de rotation spécifiques −12.50° (20°C c=1.4,C2H5OH)
Quantité 1 g
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutan-1-ol
Poids de la formule 135.22
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Methioninol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.