Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-méthionine sulfoximine, 98+%
Code produit. p-156178 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10608134
Marque: Thermo Scientific Chemicals 227202500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15985-39-4 | C5H12N2O3S | 180.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15985-39-4
Formule moléculaire C5H12N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 180.22
Numéro MDL MFCD00002621
Clé InChI SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Synonyme l-methionine sulfoximine, 2s-2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl butanoic acid, l-methionine r,s-sulfoximine, methionine sulfoximine l, l-s-3-amino-3-carboxypropyl-s-methylsulfoximine, butanoic acid, 2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl-, 2s, l-methionine-s,r-sulfoximine, prestwick_805, l-methionine-sulfoximine
CID PubChem 89034
ChEBI CHEBI:28490
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-(méthylsulfonimidoyle)butanoïque
SMILES CS(=N)(=O)CC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine sulfoximine
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 210.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques +13.50° (20°C c=1,H2O)
Rotation spécifique + 13.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 180.22
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Methionine sulfoximine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.