Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Méthionine sulfoxyde Code produit.: 15405179
Thermo Scientific Chemicals L-Méthionine sulfoxyde
Code produit. 15405179
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 15405179
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62873.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3226-65-1
Formule moléculaire C5H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00063093
Clé InChI QEFRNWWLZKMPFJ-YGVKFDHGSA-N
Synonyme l-methionine sulfoxide, h-met o-oh, methionine s-oxide, methionine sulfoxide, 2s-2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, l-methionine s-oxide, 2s-2-amino-4-methylsulfinylbutanoic acid, l-2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, l-methionine-dl-sulfoxide, 2s-2-azanyl-4-methylsulfinyl-butanoic acid
CID PubChem 158980
ChEBI CHEBI:17016
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsulfinylbutanoïque
SMILES CS(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine sulfoxide
Couleur Blanc
Beilstein 4129939
Quantité 1 g
Poids de la formule 165.21
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN17I011 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2022 Catalog NumberJ62873.06,J62873.03,J62873.14
Numéro de lotX03I007 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog NumberJ62873.06,J62873.03,J62873.14
Numéro de lotT06I028 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/07/2022 Catalog NumberJ62873.06,J62873.03,J62873.14
Numéro de lotQ25E019 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberJ62873.06,J62873.03,J62873.14
Numéro de lotP02G012 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberJ62873.06,J62873.03,J62873.14
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-Méthionine sulfoxyde >