Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfone de L-méthionine, 99+ % Code produit.: 11438886
Thermo Scientific Chemicals Sulfone de L-méthionine, 99+ %
Code produit. 11438886
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11438886
Marque: Thermo Scientific Chemicals A17027.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7314-32-1
Formule moléculaire C5H11NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 181.21
Numéro MDL MFCD00066020
Clé InChI UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-methionine sulfone, s-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, s-dioxymethionine, l-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2s-2-amino-4-methylsulfonylbutanoic acid, 2s-2-amino-4-methanesulfonylbutanoic acid, methionine s,s-dioxide, s-amino-4-methylsulphonyl butyric acid, h-met o 2-oh, l-methioninesulfone,99+%Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 445282
ChEBI CHEBI:21363
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsulfonylbutaonïque
SMILES CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methionine sulfone
Point de fusion 254°C (decomposition)
Beilstein 1725510
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.21
Rotation optique +11.6° (c=0.69 in Water)
Pourcentage de pureté ≥99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252204 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2024 Catalog NumberA17027.03,A17027.06
Numéro de lot10239440 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA17027.03,A17027.06
Numéro de lot10228725 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17027.03,A17027.06
Numéro de lotJ9560A Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17027.03,A17027.06
Numéro de lot10215774 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17027.03,A17027.06
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Sulfone de L-méthionine, 99+ % >