Learn More
Gibco™ L-méthionine (méthyle-13C)
Click to view available options
Quantité:
225 mg
Conditionnement:
225mg
Description
La méthionine est un donneur commun du groupe méthyle pour différents substrats, comme la créatine, l’épinéphrine, l’ergostérol et la choline.
Numéro EC : 200-562-9 (non marqué)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acide (S)-2-amino-4-(méthylmercapto)butyrique / acide L-2-amino-4-(méthylthio)cutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.2 |
| Quantité | 225 mg |
| Pourcentage de pureté | >98% |
| Forme physique | Poudre |
| Conditions d’expédition | Glace humide |