Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-méthionine, réactif de culture cellulaire
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Methionine |
| Point de fusion | 284°C (decomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Beilstein | 1722294 |
| Merck Index | 14,5975 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 149.21 |
| Qualité | Réactifs de culture cellulaire |
| Afficher plus |