Learn More
Chlorhydrate de L-méthioninamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10798425
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16120-92-6
Formule moléculaire C5H13ClN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 184.68
Numéro MDL MFCD00039084
Clé InChI PWCBMJHINDTXGV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-methioninamide hydrochloride, h-met-nh2 hcl, h-met-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylthio butanamide hydrochloride, 2s-2-amino-4-methylthiobutanamide, chloride, h-met-nh hcl, h-met-nh2??hcl, methioninamide hydrochloride, h-l-met-nh2 hydrochloride, methionine amide hydrochloride
CID PubChem 18531008
SMILES Cl.CSCCC(N)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Methioninamide hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SCH2CH2CH(CNH2)CONH2·HCl
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-amino-4-(methylsulfanyl)butanamide hydrochloride
Poids de la formule 184.69
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Methioninamide hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.