Learn More
L-menthone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498840
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
250 g
L-Menthone is used in perfumery and cosmetics for its characteristic aromatic and minty odor. And it is also used in synthesis of agrochemicals, and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-menthone est utilisé dans la parfumerie et les cosmétiques pour ses caractéristiques aromatiques et son odeur mentholée. Et il est également utilisé dans la synthèse des produits agrochimiques, et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’alcool, le benzène, l’acétone.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14073-97-3
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00001634,MFCD00136033
Clé InChI NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Synonyme --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
CID PubChem 26447
ChEBI CHEBI:15410
Nom IUPAC (2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Menthone
Densité 0.893
Point d’ébullition 208°C to 210°C
Point d’éclair 72°C (162°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Indice de réfraction 1.45
Quantité 100 g
Beilstein 3648743
Merck Index 14,5838
Informations sur la solubilité Soluble in ether,alcohol,benzene,acetone.
Rotation optique −25° (Neat)
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide