Learn More
L-menthone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
26.50€ - 246.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14073-97-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18O |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.25 |
Numéro MDL | MFCD00001634,MFCD00136033 |
Clé InChI | NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N |
Synonyme | --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one |
CID PubChem | 26447 |
ChEBI | CHEBI:15410 |
Nom IUPAC | (2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one |
SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11454644
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13679.09 |
10 g |
26.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464644
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13679.18 |
50 g |
73.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498840
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13679.22 |
100 g |
120.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474644
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13679.30 |
250 g |
246.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L-Menthone is used in perfumery and cosmetics for its characteristic aromatic and minty odor. And it is also used in synthesis of agrochemicals, and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe L-menthone est utilisé dans la parfumerie et les cosmétiques pour ses caractéristiques aromatiques et son odeur mentholée. Et il est également utilisé dans la synthèse des produits agrochimiques, et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’alcool, le benzène, l’acétone.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
14073-97-3 | |
154.25 | |
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N | |
26447 | |
(2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one |
C10H18O | |
MFCD00001634,MFCD00136033 | |
--menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one | |
CHEBI:15410 | |
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O |
Spécification
L-Menthone | |
0.893 | |
72°C (162°F) | |
C10H18O | |
MFCD00001634,MFCD00136033 | |
14,5838 | |
Soluble in ether,alcohol,benzene,acetone. | |
−25° (Neat) | |
(2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one | |
26447 | |
154.25 | |
Liquide |
14073-97-3 | |
208°C to 210°C | |
97% | |
1.45 | |
3648743 | |
--menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one | |
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N | |
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O | |
154.25 | |
CHEBI:15410 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319-H227
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 237-926-1
missing translation for 'rtecsNumber' : OS9542200
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only