Learn More
Acide L(-)-malique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734396 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10113010
Marque: Thermo Scientific Acros 150590250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-67-6
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.087
Numéro MDL MFCD00064213
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
CID PubChem 222656
ChEBI CHEBI:30797
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxybutanedioïque
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Malic acid
Point de fusion 99°C à 107°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 419
Merck Index 15, 5771
Poids de la formule 134.09
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline ou granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-Malic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: L(-)-Malic acid