Learn More
L-lysine monohydratée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11499963
L-lysine monohydratée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499963
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11499963
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13040.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Lysine is an essential proteinogenic alfa amino acid used in various applications such as non-animal sourced supplement in cell culture media. It acts as a substrate of enzymes like L-lysine oxidase as well as a component of poly-lysine polymers. It is also involved in the studies of glycation mechanism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-lysine est un acide alpha-aminé protéinogène essentiel, utilisé dans diverses applications notamment à titre de supplément d’origine non-animale dans les milieux de culture cellulaire. Elle agit en tant que substrat d’enzymes telles que la L-lysine oxydase mais aussi en tant que composé des polymères de poly-lysine. Elle est aussi impliquée dans les études du mécanisme de glycation.
Solubilité
Soluble dans lʼeau et lʼacide chlorhydrique.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39665-12-8
Formule moléculaire C6H16N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.21
Numéro MDL MFCD00151035
Clé InChI HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Synonyme l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 16211825
SMILES O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lysine monohydrate
Point de fusion 210°C (decomposition)
Beilstein 1722531
Merck Index 14,5636
Informations sur la solubilité Soluble in water and hydrochloric acid.
Nom IUPAC 2,6-acide diaminohexanoïque hydrate
Quantité 25 g
Poids de la formule 164.21 (146.19 Anhydrous)
Rotation optique +22.5° (c=2 in 6M HCl)
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM22L004 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/01/2025 Catalog NumberA13040.22,A13040.14,A13040.36
Numéro de lotZ19I029 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog NumberA13040.22,A13040.14,A13040.36
Numéro de lotN14I051 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA13040.22,A13040.14,A13040.36
Numéro de lot10122697 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13040.22,A13040.14,A13040.36
Numéro de lotJ3942A Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA13040.22,A13040.14,A13040.36
Nom du produit
L-lysine monohydratée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >