Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate d’ester méthylique de L-lysine, 99 % Code produit.: 11443677
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate d’ester méthylique de L-lysine, 99 %
Code produit. 11443677
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11443677
Marque: Thermo Scientific Chemicals A18157.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Lysine methyl ester dihydrochloride is used in the production of lysine methyl ester based cationic surfactants and hydrogels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate d’ester méthylique de l-lysine est utilisé dans la production de tensio-actifs cationiques et d’hydrogels à base d’ester méthylique de lysine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26348-70-9
Formule moléculaire C7H18Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 233.13
Numéro MDL MFCD00039067
Clé InChI SXZCBVCQHOJXDR-ILKKLZGPSA-N
Synonyme l-lysine methyl ester dihydrochloride, h-lys-ome.2hcl, methyl l-lysinate dihydrochloride, l-lysine methyl ester 2hcl, s-methyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl l-lysinate hcl, lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, h-lys-ome
CID PubChem 117778
Nom IUPAC dihydrogen methyl (2S)-2,6-diaminohexanoate dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Beilstein 5302183
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 500 g
Poids de la formule 233.14
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249540 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA18157.22,A18157.14,A18157.36
Numéro de lot10241688 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/07/2022 Catalog NumberA18157.22,A18157.14,A18157.36
Numéro de lot10137134 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18157.22,A18157.14,A18157.36
Numéro de lot10214662 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18157.22,A18157.14,A18157.36
Numéro de lot10230925 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18157.22,A18157.14,A18157.36
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate d’ester méthylique de L-lysine, 99 % >