Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-lysine, 98 %
Code produit. 15424639
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 15424639
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62225.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146.19 g/mol
L-Lysine is an essential amino acid used in human nutrition. It plays a vital role in calcium absorption, building muscle protein and recovering from surgery or sports injuries. It is used for the treatment of herpes infections and cold sores. Its derivatives lysine acetylsalicylate is utilized to treat pain as well as to detoxify the body after heroin use. It is an important additive to animal feed. Further, it is used in many foods, especially red meats, fish and dairy products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-lysine est un acide aminé essentiel utilisé dans la nutrition humaine. Il joue un rôle vital dans l’absorption du calcium, la constitution de protéines musculaires et la récupération après une chirurgie ou des blessures sportives. Il est utilisé pour le traitement des infections d’herpès et des plaies froides. Ses dérivés acétylsalicylate de lysine sont utilisés pour traiter la douleur ainsi que pour détoxifier le corps après l’usage d’héroïne. Il s’agit d’un additif important pour l’alimentation des animaux. De plus, il est utilisé dans de nombreux aliments, en particulier les viandes rouges, les poissons et les produits laitiers.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, l’acétone, le benzène et les solvants neutres communs.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-87-1
Formule moléculaire C6H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00064433
Clé InChI KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Synonyme l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
CID PubChem 5962
ChEBI CHEBI:18019
SMILES NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lysine
Point de fusion 215°C
Couleur Blanc
Beilstein 1722531
Merck Index 14,5636
Informations sur la solubilité Soluble in water; Insoluble in ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and common neutral solvent.
Nom IUPAC 2,6-diaminohexanoic acid
Quantité 500 g
Poids de la formule 146.19
Rotation optique +26° (c=2 in 6M HCl)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre