Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester méthylique de L-leucine, 98 %
Catalog Number 10571751
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau L-Leucine methyl ester hydrochloride
Note relative au nom 98%
CAS 7517-19-3
Point de fusion 145.0°C to 155.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Numéro MDL MFCD00012494
Quantité 25 g
Beilstein 04, I, 518
Conditions de rotation spécifiques + 20.00 (20.00°C c=4.5,MeOH)
Rotation spécifique + 20.00
Synonyme l-leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome.hcl, methyl l-leucinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-ome. hcl, leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome hydrochloride, l-leucine methyl ester hydrochloride;h-leu-ome.hcl, s-2-amino-4-methyl-pentanoic acid methyl ester hydrochloride, l-leucine, methyl ester, monohydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: 5% soluble in methanol
Clé InChI DODCBMODXGJOKD-HQFIOVGONA-N
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Nom IUPAC méthyle (2S)-2-amino-4-méthylpentanoate ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
CID PubChem 2723695
Poids de la formule 181.66
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline