Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-leucine, 99 %
Catalog Number p-7082057
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
61-90-5
C6H13NO2
131.18
MFCD00002617
ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
6106
CHEBI:15603
Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
61-90-5
C6H13NO2
131.18
MFCD00002617
ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
6106
CHEBI:15603
Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
La L-leucine, numéro CAS 61-90-5, est un acide aminé essentiel aliphatique à chaîne ramifiée chez l’homme qui est important pour la synthèse des protéines et de nombreuses fonctions métaboliques.
L-Leucine plays a vital role in hemoglobin formation, protein synthesis and metabolic functions. It assists the growth and repair of muscle and bone tissue. It is used in the treatment of amyotrophic lateral sclerosis - Lou Gehrig's disease. It prevents the breakdown of muscle proteins after trauma or severe stress and may be beneficial for individuals with phenylketonuria. It is also used as a food additive and flavor enhancer. Further, it is used to preserve muscle glycogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acide acétique et l’acide chlorhydrique. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau L-Leucine
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 1721722
Merck Index 14,5451
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,acetic acid and hydrochloric acid. Insoluble in ether.
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 99%
Densité 1.293
Quantité 100 g