Learn More
Chlorhydrate de L-leucinamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.60€ - 72.10€
Identifiants chimiques
CAS 10466-61-2
Formule moléculaire C6H15ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 166.65
Numéro MDL MFCD00013012
Clé InChI VSPSRRBIXFUMOU-XZNNNFJINA-N
Synonyme l-leucinamide hydrochloride, h-leu-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, l-leucinamide hcl, 2s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, pentanamide, 2-amino-4-methyl-, monohydrochloride, 2s, c6h14n2o.hcl, l-leucine amide hydrochloride, leu-nh2.hcl, h-d-leu-nh hcl
CID PubChem 2733199
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-methylpentanamide ; chlorhydrate
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10006203
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
302980010
1 g Flacon en verre
23.60€
1g
10267030
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
302980050
5 g Flacon en verre
72.10€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10466-61-2
166.65
VSPSRRBIXFUMOU-XZNNNFJINA-N
2733199
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
C6H15ClN2O
MFCD00013012
l-leucinamide hydrochloride, h-leu-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, l-leucinamide hcl, 2s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, pentanamide, 2-amino-4-methyl-, monohydrochloride, 2s, c6h14n2o.hcl, l-leucine amide hydrochloride, leu-nh2.hcl, h-d-leu-nh hcl
(2S)-2-amino-4-methylpentanamide ; chlorhydrate
Spécification
L-Leucinamide hydrochloride
10466-61-2
Blanc
98.5% min. (Argentometry)
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CONH2·HCl
+9° (20°C c=1,H2O)
l-leucinamide hydrochloride, h-leu-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, l-leucinamide hcl, 2s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, pentanamide, 2-amino-4-methyl-, monohydrochloride, 2s, c6h14n2o.hcl, l-leucine amide hydrochloride, leu-nh2.hcl, h-d-leu-nh hcl
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
166.65
166.65
Poudre
99%
244°C
Authentique
C6H15ClN2O
MFCD00013012
+ 9
VSPSRRBIXFUMOU-XZNNNFJINA-N
(2S)-2-amino-4-methylpentanamide ; chlorhydrate
2733199
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 233-952-2