Learn More
Chlorhydrate de L-leucinamide, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11479967
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10466-61-2
Formule moléculaire C6H15ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 166.65
Numéro MDL MFCD00013012
Clé InChI VSPSRRBIXFUMOU-XZNNNFJINA-N
Synonyme l-leucinamide hydrochloride, h-leu-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, l-leucinamide hcl, 2s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, pentanamide, 2-amino-4-methyl-, monohydrochloride, 2s, c6h14n2o.hcl, l-leucine amide hydrochloride, leu-nh2.hcl, h-d-leu-nh hcl
CID PubChem 2733199
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucinamide hydrochloride
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 4237021
Sensibilité Hygroscopic
Rotation optique +9.5° (c=2 in Water)
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-methylpentanamide;hydrochloride
Poids de la formule 166.65
Pourcentage de pureté 99%