Learn More
Sel de sodium d’acide L-lactique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11985051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11985051
Marque: Thermo Scientific Acros 439220100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3 | 112.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-56-1
Formule moléculaire C3H5NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 112.06
Synonyme sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Lactic acid sodium salt
Point de fusion 161.6°C to 165°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2Na
Poids de la formule 112.06
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur