Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide L(+)-lactique, Solution aqueuse à 90 %
38.99€ - 290.45€
Identifiants chimiques
CAS | 79-33-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.078 |
Numéro MDL | MFCD00064266 |
Clé InChI | JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N |
Synonyme | l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulacAfficher plus |
CID PubChem | 107689 |
ChEBI | CHEBI:422 |
Nom IUPAC | Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque |
SMILES | CC(C(=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10052490
|
Thermo Scientific Chemicals
189872500 |
250 ml | Flacon en verre |
38.99€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10523941
|
Thermo Scientific Chemicals
189870010 |
1 L | Flacon en verre |
92.92€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10592274
|
Thermo Scientific Chemicals
189870051 |
5 L | Récipient en plastique |
290.45€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
79-33-4 | |
90.078 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N | |
107689 | |
Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque |
C3H6O3 | |
MFCD00064266 | |
l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulacAfficher plus | |
CHEBI:422 | |
CC(C(=O)O)O |
Spécification
L(+)-Lactic acid | |
125,0°C | |
C3H6O3 | |
MFCD00064266 | |
15,181 | |
l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac | |
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N | |
Acide (2S)-2-hydroxypropanoïque | |
107689 | |
90.08 | |
1,2000 g/ml | |
Authentique | |
1,4260 à 1,4280 |
79-33-4 | |
Incolore à jaune | |
CH3CH(OH)CO2H | |
03, IV, 633 | |
15, 5385 | |
Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le furfurol et l’éther, pratiquement insoluble dans le chloroforme et le disulfure de carbone | |
CC(C(=O)O)O | |
90.078 | |
CHEBI:422 | |
≥88% | |
>112°C | |
Liquide | |
1,2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
- L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.