Learn More
Chlorhydrate d’ester tert-butylique de L-isoleucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15466268
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
It is used as a pharmaceutical industry. t is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’industrie pharmaceutique et comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans 50 mg/ml de méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69320-89-4
Formule moléculaire C10H22ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.74
Numéro MDL MFCD00058015
Clé InChI IFRYMHOZFAPYPJ-HAGKNZRZNA-N
Synonyme h-ile-otbu.hcl, l-isoleucine tert-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hcl, l-isoleucine t-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hydrochloride, l-isoleucine t-butyl ester hcl, tert-butyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-ile-obut.hcl, h-ile-otbu??hclAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 11687228
Nom IUPAC (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoate de tert-butyle ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Isoleucine tert-butyl ester hydrochloride
Formule linéaire C10H21NO2·HCl
Informations sur la solubilité Soluble in 50mg/ml methanol.
Quantité 5 g
Poids de la formule 223.74
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU02E034 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH59843.14,H59843.06
Numéro de lotZ28G003 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH59843.14,H59843.06
Numéro de lotS04F041 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH59843.14,H59843.06
Numéro de lot81201408 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH59843.14,H59843.06
Numéro de lotU25D025 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH59843.14,H59843.06
Nom du produit
Chlorhydrate d’ester tert-butylique de L-isoleucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >